Butamben (butyl-4-aminobenzoate) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54690.22
H54690.36
H54690.0B
H54690.22EA
2310
CZK
H54690.22
H54690.36
H54690.0B
Butamben (butyl-4-aminobenzoate) 99%
Butamben (butyl-4-aminobenzoate)
Purity: 99%
CAS No.: 94-25-7
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/8mm
Merck Reference: 14,1512
MDL No.: MFCD00017112
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ Bod varu: 174 °C (8 mmHg) Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017112 CAS číslo: 94-25-7 EINECS: 202-317-1 Merck Index: 14,1512 |