Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17551.14
A17551.22
A17551.14EA
1610
CZK
A17551.14
A17551.22
Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Isopropyl-4-aminobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18144-43-9
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.21
MDL No.: MFCD00017108
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017108 CAS číslo: 18144-43-9 |