Tisk…
tert-Butyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
06975-25G 06975-5G
SIAL06975-25GEA 9990 CZK
SIAL06975-25G SIAL06975-5G
tert-Butyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00665790
CAS číslo: 18144-47-3