(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromovalerate
B25530.14
B25530.22
B25530.14EA
1010
CZK
B25530.14
B25530.22
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 615-83-8
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 1098901
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000159
Vzorec:
C₇H₁₃BrO₂ MW: 209.09 g/mol Bod varu: 190…192 °C Hustota: 1.226 Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000159 CAS číslo: 615-83-8 EINECS: 210-450-1 UN: 3265 ADR: 8 III |