2-Decyn-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05523.06
L05523.14
L05523.06EA
1970
CZK
L05523.06
L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 4117-14-0
Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH
Formula Weight: 154.25
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 114…116 °C (6 mmHg) Hustota: 0,855 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041567 CAS číslo: 4117-14-0 |