Tisk…
Tetraboritan dvojlithný
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
96569.D9 96569.A1
96569.D9EA 0 CZK
96569.D9 96569.A1
Tetraboritan dvojlithný
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Bod tání: 918 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524