Tisk…
Tetraboritan dvojlithný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 CZK
96149.D9 96149.A1
Tetraboritan dvojlithný
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Bod tání: 918 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524