5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
90120-10
90120-5
90120-50
90120-25
CAYM90120-10EA
3930
CZK
CAYM90120-10
CAYM90120-5
CAYM90120-50
CAYM90120-25
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Vzorec:
C₂₀H₂₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00036967 CAS číslo: 1191-85-1 |