Akrylonitril ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodavatel: TCI
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0146-25ML
A0146-500ML
TCIAA0146-25MLEA
858
CZK
TCIAA0146-25ML
TCIAA0146-500ML
Akrylonitril ≥99.0% (by GC) stabilised
Akrylonitril
Vzorec:
C₃H₃N MW: 53.06 Bod varu: 79°C Bod tání: –84°C Bod vzplanutí: –6°C |
MDL Number:
MFCD00001927 CAS číslo: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3 I Merck Index: 14,00131 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |