Tisk…
Swabs tubes
Dodavatel: Greiner Bio-One
SWA6_1000 SWA5_1000
GREISWA6_1000EA 2870 CZK
GREISWA6_1000 GREISWA5_1000
Swabs tubes
Tampóny odběrové Tampóny přepravní
Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
  • Sterilised by irradiation
  • Swab tubes made of polystyrene
Useful for hygienic controls in veterinary research as well as in environmental sampling.
Balení: Individually wrapped.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904