Tisk…
VWR®, Biohazard bags with or without sterilisation indicator strip
Dodavatel: VWR Collection
129-0714EA 3340 CZK
129-0714 129-0712 129-0713 129-0715
VWR®, Biohazard bags with or without sterilisation indicator strip
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pytle jsou vhodné pro autoklávování polystyrenového materiálu a dalších předmětů, které jsou kontaminovány patogenními prostředky (petriho misky, mikrotitrační destičky, pipety, láhve, zkumavky, atd.) Tyto pytle lze použít pro vytvoření a udržení sterilních podmínek. Vyrobeny ze speciálního plastu, bílé.
  • autoklávovatelné až do 121°C
  • možnost s nebo bez indikační pásky sterility
  • bílá barva
  • návod k použití je vytištěn přímo na pytli