Tisk…
Quartz fibre filters
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
4170037 4170045 4170050 417009 4170047
MANA4170037EA 7410 CZK
MANA4170037 MANA4170045 MANA4170050 MANA417009 MANA4170047
Quartz fibre filters
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Quartz fibre filters feature an extremely low content of metal traces recommended for the analysis of air-borne particles.
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Hmotnost 85 g/m²
Rychlost filtrace < 5 s
Maximální teplota 950 °C