Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Dodavatel: Ansell
87-650/7.5-8 87-665/9.5-10 87-650/8.5-9 87-650/9.5-10 87-665/6.5-7 87-665/8.5-9 87-665/7.5-8 87-650/6.5-7
112-6442EA 0 CZK
112-6442 ANSE87-665/9.5-10 112-6443 112-6444 ANSE87-665/6.5-7 ANSE87-665/8.5-9 ANSE87-665/7.5-8 112-6441
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Rukavice
Tyto rukavice z přírodní pryže poskytují vynikající citlivost v kombinaci s vynikající pevností v tahu.
  • Vločková podšívka z čisté bavlny je měkká, nedráždivá a mimořádně pohodlná
  • Speciálně upraveno pro snížení rizika alergických reakcí
  • Bavlněná podšívka pro větší pohodlí
Ideální pro lehké montážní úkoly, ropný a benzinový průmysl, čištění, manipulaci s chemikáliemi a chemickou rafinaci.
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Obouruké/jednoruké Jednoruké
Jednorázové/znovupoužitelné opakovatelně použitelné
Materiál vložky Bavlna
Typ manžety Pinked
Norma EN EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421