Tisk…
VWR®, Vinylové rukavice
Dodavatel: VWR Collection
112-2761EA 222.6 CZK
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Vinylové rukavice
Rukavice
Obouruční, odolné rukavice, které jsou ideální pro manipulaci s potravinami, gastronomické a kuchyňské práce a také pro nízkorizikové lékařské aplikace. Jsou vyrobeny z vinylu a neobsahují latexové proteiny a akcelerátory.
  • Nesterilní, s pudrem nebo bez pudru
  • šetrné ke kůži uživatelů s alergií na latex
  • srolované manžety snižují riziko protržení
  • hladký povrch
  • Úroveň 2 – AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Barva: průhledná
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Certifikace: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; OOP Kat. já
Schváleno pro styk s potravinami podle nařízení ES 1935/2004 (nemastné potraviny)."
Upozornení: * Tloušťka je měřena dvakrát, minimální hodnoty.