Tisk…
Diethyl vinylphosphonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250 152151000
ACRO152150100EA 5340 CZK
ACRO152150100 ACRO152150250 ACRO152151000
Diethyl vinylphosphonate 97%
Diethyl vinylphosphonate
Vzorec: C₆H₁₃O₃P
MW: 164.14 g/mol
Bod varu: 202 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009079
CAS číslo: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %