Diethyl allylphosphonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
336110050
336110250
ACRO336110050EA
2960
CZK
ACRO336110050
ACRO336110250
Diethyl allylphosphonate 97%
Diethyl allylphosphonate
Vzorec:
C₇H₁₅O₃P Bod varu: 97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015134 CAS číslo: 1067-87-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |