Tisk…
α-Naphtholphthalein
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06246.0001 1.06246.0005
1.06246.0001EA 7890 CZK
1.06246.0001 1.06246.0005
α-Naphtholphthalein
α-Naphtholphthalein
Vzorec: C₂₈H₁₈O₄
MDL Number: MFCD00036202
CAS číslo: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 253 - 255 °C
Molar Mass 418.45 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3