Tisk…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9429-100G M9429-25G
SIALM9429-100GEA 11040 CZK
SIALM9429-100G SIALM9429-25G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MDL Number: MFCD00001681
CAS číslo: 58-27-5
EINECS: 200-372-6