Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9429-100G
M9429-25G
SIALM9429-100GEA
11040
CZK
SIALM9429-100G
SIALM9429-25G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Vzorec:
C₁₁H₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00001681 CAS číslo: 58-27-5 EINECS: 200-372-6 |