Tisk…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5625-100G M5625-25G
SIALM5625-100GEA 8430 CZK
SIALM5625-100G SIALM5625-25G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MDL Number: MFCD00001681
CAS číslo: 58-27-5
EINECS: 200-372-6