Tisk…
N-(4-Pentynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
646938-25G 646938-5G
SIAL646938-25GEA 10280 CZK
SIAL646938-25G SIAL646938-5G
N-(4-Pentynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
MDL Number: MFCD06798110
CAS číslo: 6097-07-0