Tisk…
N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
H53432.06 H53432.14
H53432.06EA 2450 CZK
H53432.06 H53432.14
N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 6097-07-0 Molecular Formula: C13H11NO2 Formula Weight: 213.24 Melting Point: 87-91° MDL No.: MFCD06798110
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798110
CAS číslo: 6097-07-0