N-(3-Butynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(But-3-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
630861-25G
630861-5G
SIAL630861-25GEA
6650
CZK
SIAL630861-25G
SIAL630861-5G
N-(3-Butynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(3-Butynyl)phthalimide
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199.2100 g/mol |
MDL Number:
MFCD03695464 CAS číslo: 14396-90-8 |