N-(2-Butynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(But-2-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
663034-25G
663034-5G
SIAL663034-25GEA
7460
CZK
SIAL663034-25G
SIAL663034-5G
N-(2-Butynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(2-Butynyl)phthalimide
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199.21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00160830 CAS číslo: 113439-83-1 |