Tisk…
2-Phenyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Phenyl(2-oxazoline), (4,5-Dihydro-2-oxazolyl)benzene, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
369756-100G 369756-25G
SIAL369756-100GEA 4130 CZK
SIAL369756-100G SIAL369756-25G
2-Phenyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2-oxazoline
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
MDL Number: MFCD00075541
CAS číslo: 7127-19-7