Tisk…
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 1,1'-Bi-2-naphthol, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
104655-25G 104655-5G
SIAL104655-25GEA 2540 CZK
SIAL104655-25G SIAL104655-5G
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III