Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
373974-100G
373974-500G
SIAL373974-100GEA
1760
CZK
SIAL373974-100G
SIAL373974-500G
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000, Sigma-Aldrich®
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Vzorec:
(C₅H₉NO)x MW: 200000 g/mol |
CAS číslo:
25805-17-8 |