Tisk…
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
372846-100G 372846-500G
SIAL372846-100GEA 2210 CZK
SIAL372846-100G SIAL372846-500G
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000, Sigma-Aldrich®
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Vzorec: (C₅H₉NO)x
MW: 200000 g/mol
CAS číslo: 25805-17-8