Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
372846-100G
372846-500G
SIAL372846-100GEA
2210
CZK
SIAL372846-100G
SIAL372846-500G
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000, Sigma-Aldrich®
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Vzorec:
(C₅H₉NO)x MW: 200000 g/mol |
CAS číslo:
25805-17-8 |