Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42396.22
42396.36
42396.A4
42396.22EA
1380
CZK
42396.22
42396.36
42396.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
CAS No.: 25805-17-8
Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00134377
Vzorec:
(C₅H₉NO)x Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
25805-17-8 |