Tisk…
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Dodavatel: Thermo Scientific
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 1500 CZK
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Vzorec: (C₅H₉NO)x
MW: 200000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 25805-17-8