Tisk…
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
595721-1G 595721-250MG
SIAL595721-1GEA 10570 CZK
SIAL595721-1G SIAL595721-250MG
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MDL Number: MFCD03093629
CAS číslo: 111795-43-8