Tisk…
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
H27612.MD H27612.03
H27612.MDEA 996 CZK
H27612.MD H27612.03
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 85977-52-2 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 55-57° Optical Rotation: -12° (c=1 in ethanol)
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368365
CAS číslo: 85977-52-2