Tisk…
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
H27673.MD H27673.06 H27673.03
H27673.MDEA 1930 CZK
H27673.MD H27673.06 H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 23357-47-3 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 56-58° Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368364
CAS číslo: 23357-47-3