1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
A14189.0B
A14189.18
A14189.30
A14189.0BEA
10090
CZK
A14189.0B
A14189.18
A14189.30
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Purity: 97%
CAS No.: 62147-49-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 75-82°
Beilstein Reference: 112910
Merck Reference: 14,3182
MDL No.: MFCD00051019
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Bod tání: ∼ 75…82 °C |
MDL Number:
MFCD00051019 CAS číslo: 62147-49-3 EINECS: 612-947-2 |