Tisk…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
198450250 198451000 198455000
ACRO198450250EA 1700 CZK
ACRO198450250 ACRO198451000 ACRO198455000
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) 98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Bod vzplanutí: >365 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006638
CAS číslo: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %