Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Thiophen-3-yl)acetonitrile, 3-Thiopheneacetonitrile
A12805.06
A12805.14
A12805.06EA
2190
CZK
A12805.06
A12805.14
Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Thiophen-3-acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 13781-53-8
Molecular Formula: C6H5NS
Formula Weight: 123.18
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 240-242°
Beilstein Reference: 107774
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00005471
Vzorec:
C₆H₅NS Bod varu: 240…242 °C Hustota: 1,080 Bod vzplanutí: 119 °C (246 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005471 CAS číslo: 13781-53-8 EINECS: 237-433-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |