Tisk…
5-Bromo-2-methox-3-methylypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50113.03 H50113.06
H50113.03EA 5430 CZK
H50113.03 H50113.06
5-Bromo-2-methox-3-methylypyridine ≥97%
5-Bromo-2-methox-3-methylypyridine
Purity: 97% CAS No.: 760207-87-2 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Refractive Index: 1.5540
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375124
CAS číslo: 760207-87-2