Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
10417-100G-F
10417-25G-F
10417-5G-F
SIAL10417-100G-FEA
24730
CZK
SIAL10417-100G-F
SIAL10417-25G-F
SIAL10417-5G-F
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Vzorec:
C₁₆H₁₆N₂O₃S |
MDL Number:
MFCD00012560 CAS číslo: 28836-03-5 EINECS: 249-265-6 |