Tisk…
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
158510050 158510250
ACRO158510050EA 2520 CZK
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, technická kvalita
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,65 g/mol
Bod tání: 273 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012562
CAS číslo: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %