6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16093.06
L16093.14
L16093.06EA
1620
CZK
L16093.06
L16093.14
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
6-Bromo-2-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5773-80-8
Molecular Formula: C11H7BrO2
Formula Weight: 251.08
Melting Point: 292-296°
Beilstein Reference: 2328940
Vzorec:
C₁₁H₇BrO₂ Bod tání: 292…296 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075720 CAS číslo: 5773-80-8 |