Methyl-6-bromo-2-naphthoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
539406-25G
539406-5G
SIAL539406-25GEA
8530
CZK
SIAL539406-25G
SIAL539406-5G
Methyl-6-bromo-2-naphthoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Vzorec:
C₁₂H₉BrO₂ MW: 265,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100408 CAS číslo: 33626-98-1 |