Tisk…
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25106.06 B25106.14
B25106.06EA 2020 CZK
B25106.06 B25106.14
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98% CAS No.: 33626-98-1 Molecular Formula: C12H9BrO2 Formula Weight: 265.11 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 2578943
Vzorec: C₁₂H₉BrO₂
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100408
CAS číslo: 33626-98-1