Tisk…
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 1300 CZK
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265,11 g/mol
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100408
CAS číslo: 33626-98-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %