Tisk…
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50541.03 H50541.06
H50541.03EA 4020 CZK
H50541.03 H50541.06
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
CAS No.: 63010-72-0 Molecular Formula: C9H5ClFN Formula Weight: 181.60 MDL No.: MFCD00278785
Vzorec: C₉H₅ClFN
MW: 181.60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278785
CAS číslo: 63010-72-0