Tisk…
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-Aminobenzyl)phosphonic Acid
A5898-250MG A5898-1G
SIALA5898-250MGEA 2320 CZK
SIALA5898-250MG SIALA5898-1G
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid
Vzorec: C₇H₁₀NO₃P
MDL Number: MFCD00070204
CAS číslo: 5424-27-1