Tisk…
Benzyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133299-1G 133299-5G
SIAL133299-1GEA 3280 CZK
SIAL133299-1G SIAL133299-5G
Benzyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Benzyl isocyanide
Vzorec: C₈H₇N
MDL Number: MFCD00000004
CAS číslo: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III