Tisk…
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
04476-100MG 04476-1G
SIAL04476-100MGEA 2820 CZK
SIAL04476-100MG SIAL04476-1G
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MDL Number: MFCD00051462
CAS číslo: 539-15-1
EINECS: 208-710-4