Tisk…
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
B20938.03 B20938.06
B20938.03EA 615 CZK
B20938.03 B20938.06
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97% CAS No.: 57729-79-0 Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2 Formula Weight: 240.58 Melting Point: 63-67° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042153
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042153
CAS číslo: 57729-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III