(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09840.09
L09840.04
L09840.09EA
4190
CZK
L09840.09
L09840.04
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 772-59-8
Molecular Formula: C9H8BrNO
Formula Weight: 226.08
Melting Point: 50-53°
Boiling Point: 175-178°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016391
Vzorec:
C₉H₈BrNO Bod varu: 175…178 °C (6 mmHg) Bod tání: 50…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016391 CAS číslo: 772-59-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |