Tisk…
trans-β-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
N26806-25G N26806-5G
SIALN26806-25GEA 3260 CZK
SIALN26806-25G SIALN26806-5G
trans-β-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
trans-β-Nitrostyrene
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
MDL Number: MFCD00007402
CAS číslo: 5153-67-3